5-Brom-1-methylimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10368-25G OR10368-5G OR10368-100G
APOSOR10368-25GEA 76.6 CHF
APOSOR10368-25G APOSOR10368-5G APOSOR10368-100G
5-Brom-1-methylimidazol
5-Bromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Siedepunkt: 120 °C/15mmHg
Melting Pt: 40…41 °C
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632218
CAS-Nummer: 1003-21-0
UN: 3335
ADR: 9,III