2-Bromimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1H-imidazole
OR10366-10G OR10366-1G OR10366-5G
APOSOR10366-10GEA 174 CHF
APOSOR10366-10G APOSOR10366-1G APOSOR10366-5G
2-Bromimidazol 98%
2-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Melting Pt: 197…200 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179526
CAS-Nummer: 16681-56-4