3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR103646-1G
OR103646-250MG
APOSOR103646-1GEA
90.9
CHF
APOSOR103646-1G
APOSOR103646-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-sulphonyl chloride
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-sulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClNO₄S Melting Pt: 177,5…178.5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664887 CAS-Nummer: 31794-45-3 UN: 3261 ADR: 8,III |