4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR103635-1G OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA 488 CHF
APOSOR103635-1G APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407445
CAS-Nummer: 216959-98-7