2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1035-1G OR1035-5G OR1035-10G
APOSOR1035-1GEA 177 CHF
APOSOR1035-1G APOSOR1035-5G APOSOR1035-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline
Formel: C₁₁H₈N₄
Melting Pt: 204…207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02579323
CAS-Nummer: 439106-90-8