tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10349-1G OR10349-5G
APOSOR10349-1GEA 0 CHF
APOSOR10349-1G APOSOR10349-5G
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Formel: C₁₇H₂₆BNO₄
Melting Pt: 166…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179439
CAS-Nummer: 330793-01-6