4-Aminotetrahydropyran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
OR10342-5G OR10342-1G OR10342-25G
APOSOR10342-5GEA 29.7 CHF
APOSOR10342-5G APOSOR10342-1G APOSOR10342-25G
4-Aminotetrahydropyran
4-Aminotetrahydropyran
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101.1469 g/mol
Siedepunkt: 45…55 °C/20mmHg
Dichte: 0.977 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 54.4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179436
CAS-Nummer: 38041-19-9
UN: 1993
ADR: 3 III