5-Aminooxindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-Amino-2-indolinone, 5-Aminooxindole
OR10335-5G
APOSOR10335-5GEA
152
CHF
APOSOR10335-5G
5-Aminooxindol
5-Aminooxindol
Formel:
C₈H₈N₂O MW: 148,16 g/mol Melting Pt: 182…186 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02179603 CAS-Nummer: 20876-36-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)