4-Acetylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
OR10313-25G
OR10313-5G
OR10313-100G
APOSOR10313-25GEA
52.2
CHF
APOSOR10313-25G
APOSOR10313-5G
APOSOR10313-100G
4-Acetylphenylboronsäure 98%
4-Acetylphenylboronic acid
Formel:
C₈H₉BO₃ MW: 163,97 g/mol Melting Pt: 243…47 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01074667 CAS-Nummer: 149104-90-5 |