2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1029-1G OR1029-5G
APOSOR1029-1GEA 129 CHF
APOSOR1029-1G APOSOR1029-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin 95%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin
Formel: C₈H₇N₃
MW: 145.1613 g/mol
Melting Pt: 134…137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02579318
CAS-Nummer: 439106-75-9