5-Chlor-2-benzofurancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR102841-25G OR102841-5G
APOSOR102841-25GEA 716 CHF
APOSOR102841-25G APOSOR102841-5G
5-Chlor-2-benzofurancarbonsäure 97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060512
CAS-Nummer: 10242-10-1