1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 567 CHF
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06801138
CAS-Nummer: 49850-62-6