N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Methylamino)tetrahydro-2H-pyran
OR1026-1G
OR1026-5G
OR1026-10G
APOSOR1026-1GEA
48.8
CHF
APOSOR1026-1G
APOSOR1026-5G
APOSOR1026-10G
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Formel:
C₆H₁₃NO MW: 115,1700 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06658492 CAS-Nummer: 220641-87-2 |