5-Methoxyindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
OR10184-25G OR10184-5G OR10184-100G
APOSOR10184-25GEA 52.2 CHF
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Methoxyindol
5-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 176…178 °C/17mmHg
Melting Pt: 52…58 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005674
CAS-Nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3