Indol-5-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
OR10181-25G OR10181-5G
APOSOR10181-25GEA 45.3 CHF
APOSOR10181-25G APOSOR10181-5G
Indol-5-carbonitril
Indol-5-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
MW: 142.16 g/mol
Melting Pt: 106…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005669
CAS-Nummer: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4