2,4-Dichlorbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1017.1G OR1017-5G
APOSOR1017.1GEA 93.6 CHF
APOSOR1017.1G APOSOR1017-5G
2,4-Dichlorbenzolsulfonamid 97%
2,4-Dichlorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Melting Pt: 179…181 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094617
CAS-Nummer: 20532-15-4