4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1016-10G OR1016-5G
APOSOR1016-10GEA 598 CHF
APOSOR1016-10G APOSOR1016-5G
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonamid
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₄BrCl₂NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094616
CAS-Nummer: 351003-55-9