2-Amino-3,5-dibrombenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1015-100G
OR1015-25G
APOSOR1015-100GEA
401
CHF
APOSOR1015-100G
APOSOR1015-25G
2-Amino-3,5-dibrombenzonitril
2-Amino-3,5-dibrombenzonitril
Formel:
C₇H₄Br₂N₂ MW: 275,93 g/mol Melting Pt: 160…163 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00179571 CAS-Nummer: 68385-95-5 |