3-Methylthiophen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR10137-25G
OR10137-100G
OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA
26.2
CHF
APOSOR10137-25G
APOSOR10137-100G
APOSOR10137-500G
3-Methylthiophen 99%
3-Methylthiophene
Formel:
C₅H₆S Siedepunkt: 115…117 °C Melting Pt: –69 °C Dichte: 1.016 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 11 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005470 CAS-Nummer: 616-44-4 EINECS: 210-482-6 UN: 1993 ADR: 3,II |