1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
OR10114-100G OR10114-500G OR10114-250G
APOSOR10114-100GEA 26.2 CHF
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G APOSOR10114-250G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Siedepunkt: 224…226 °C
Melting Pt: 8 °C
Dichte: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003188
CAS-Nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable