N,N-Diisopropylethylendiamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Aminoethyldiisopropylamine, N,N-Bis(isopropyl)ethane-1,2-diamine
OR10111-100G OR10111-25G OR10111-5G
APOSOR10111-100GEA 73.1 CHF
APOSOR10111-100G APOSOR10111-25G APOSOR10111-5G
N,N-Diisopropylethylendiamin 98%
N,N-Diisopropylethylendiamin
Formel: C₈H₂₀N₂
Siedepunkt: 170 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015015
CAS-Nummer: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II