1-Ethylpropylamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
OR10080-500G
APOSOR10080-500GEA 410 CHF
APOSOR10080-500G
1-Ethylpropylamin 99%
1-Ethylpropylamine
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 88…91 °C
Dichte: 0.748 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008096
CAS-Nummer: 616-24-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II