1,8-Naphthyridin-2-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1008-1G
APOSOR1008-1GEA 115 CHF
APOSOR1008-1G
1,8-Naphthyridin-2-carbonsäure 97%
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Melting Pt: 220 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202900
CAS-Nummer: 215523-34-5