Pentylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
OR10079-100G OR10079-25G
APOSOR10079-100GEA 184 CHF
APOSOR10079-100G APOSOR10079-25G
Pentylamin
Pentylamine
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.752 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 1 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008236
CAS-Nummer: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3+8,II