Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR100752-1G
OR100752-5G
APOSOR100752-1GEA
105
CHF
APOSOR100752-1G
APOSOR100752-5G
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formel:
C₁₀H₈O₂S Melting Pt: 108…112 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051637 CAS-Nummer: 1131-09-5 EINECS: 214-461-2 |