2-Cyan-4'-methylbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR10059-100G
OR10059-25G
OR10059-5G
APOSOR10059-100GEA
283
CHF
APOSOR10059-100G
APOSOR10059-25G
APOSOR10059-5G
2-Cyan-4'-methylbiphenyl
2-Cyan-4'-methylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₁N MW: 193,26 g/mol Melting Pt: 49…53 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151805 CAS-Nummer: 114772-53-1 |