Tetrabutylammoniumbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10054-100G
OR10054-1KG
OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA
31.4
CHF
APOSOR10054-100G
APOSOR10054-1KG
APOSOR10054-500G
Tetrabutylammoniumbromid 98%
Tetrabutylammoniumbromid
Formel:
C₁₆H₃₆BrN Melting Pt: 101…106 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011633 CAS-Nummer: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |