1-Methylimidazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
OR10004-1L OR10004-2.5L
APOSOR10004-1LEA 87 CHF
APOSOR10004-1L APOSOR10004-2.5L
1-Methylimidazol 99%
1-Methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Siedepunkt: 198 °C
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II