4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0998-1G OR0998-250MG
APOSOR0998-1GEA 223 CHF
APOSOR0998-1G APOSOR0998-250MG
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₆H₆N₄S₂
MW: 198.27 g/mol
Melting Pt: 219…220 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00269270
CAS-Nummer: 61019-27-0