2-Chlorethylammoniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 45.3 CHF
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
2-Chlorethylammoniumchlorid 97%
2-Chlorethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₇Cl₂N
MW: 115,99 g/mol
Melting Pt: 140…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012887
CAS-Nummer: 870-24-6