2-Ethylphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2-Ethylphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Ethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Ethylphenylhydrazine chloride
OR0985-100G
APOSOR0985-100GEA 187 CHF
APOSOR0985-100G
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid 97%
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Melting Pt: 178 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071599
CAS-Nummer: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III