3-Chlor-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
OR0977-100G OR0977-25G OR0977-500G
APOSOR0977-100GEA 81.9 CHF
APOSOR0977-100G APOSOR0977-25G APOSOR0977-500G
3-Chlor-1-propanol
3-Chlor-1-propanol
Formel: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1.131 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002943
CAS-Nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1,III