1,3-Propandiol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Trimethylenglycol1,3-Propylenglycol1,3-Dihydroxypropan
APOSOR0974-250GEA 131 CHF
APOSOR0974-250G APOSOR0974-1KG
1,3-Propandiol
1,3-Propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2