2-Chlorpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR0970-100G
OR0970-25G
OR0970-500G
APOSOR0970-100GEA
52.2
CHF
APOSOR0970-100G
APOSOR0970-25G
APOSOR0970-500G
2-Chlorpyrimidin
2-Chloropyrimidine
Formel:
C₄H₃ClN₂ MW: 114.53 g/mol Siedepunkt: 75…76 °C/10mmHg Melting Pt: 62…67 °C Flash-Pt: 98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006060 CAS-Nummer: 1722-12-9 EINECS: 217-020-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |