3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid anhydride
OR0962-5G
APOSOR0962-5GEA 0 CHF
APOSOR0962-5G
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Formel: C5H4O3
MW: 112,08 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C/5mmHg
Melting Pt: 59…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126929
CAS-Nummer: 5617-74-3