Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
OR0944-100G OR0944-25G OR0944-5G
APOSOR0944-100GEA 514 CHF
APOSOR0944-100G APOSOR0944-25G APOSOR0944-5G
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,30 g/mol
Melting Pt: 89…90 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973340
CAS-Nummer: 80518-57-6