1-(3-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: m-CPBG hydrochloride
OR0928-25G OR0928-5G
APOSOR0928-25GEA 347 CHF
APOSOR0928-25G APOSOR0928-5G
1-(3-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(3-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248.12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053019
CAS-Nummer: 2113-05-5