4-Brom-2,5-dimethoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0915-25G OR0915-5G OR0915-100G
APOSOR0915-25GEA 131 CHF
APOSOR0915-25G APOSOR0915-5G APOSOR0915-100G
4-Brom-2,5-dimethoxybenzaldehyd 98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245.08 g/mol
Melting Pt: 132…135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156964
CAS-Nummer: 31558-41-5