(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
OR0912-100G OR0912-25G
APOSOR0912-100GEA 87 CHF
APOSOR0912-100G APOSOR0912-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid 98+%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429.30 g/mol
Melting Pt: 244…250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274196
CAS-Nummer: 17857-14-6