5-Chlor-2-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0907-100G OR0907-500G OR0907-1KG
APOSOR0907-100GEA 41.8 CHF
APOSOR0907-100G APOSOR0907-500G APOSOR0907-1KG
5-Chlor-2-nitrobenzoesäure 98%
5-Chlor-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Melting Pt: 136…140 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007290
CAS-Nummer: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1