1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0905-1G
OR0905-5G
OR0905-25G
APOSOR0905-1GEA
26.2
CHF
APOSOR0905-1G
APOSOR0905-5G
APOSOR0905-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure 95+%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Melting Pt: 170…176 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00085040 CAS-Nummer: 5744-59-2 |