1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
OR0885-1G OR0885-250MG OR0885-5G
APOSOR0885-1GEA 61 CHF
APOSOR0885-1G APOSOR0885-250MG APOSOR0885-5G
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Formel: C₁₀H₂₁N₃
MW: 183,3 g/mol
Melting Pt: 53…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03274729
CAS-Nummer: 53617-36-0