5-Brom-2-chloranilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0859-25G OR0859-5G OR0859-100G
APOSOR0859-25GEA 45.3 CHF
APOSOR0859-25G APOSOR0859-5G APOSOR0859-100G
5-Brom-2-chloranilin
5-Brom-2-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Melting Pt: 145…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796283
CAS-Nummer: 60811-17-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III