4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd 99.5+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0857-25G OR0857-5G OR0857-1G
APOSOR0857-25GEA 172 CHF
APOSOR0857-25G APOSOR0857-5G APOSOR0857-1G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd 99.5+%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 273
Melting Pt: 156…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051964
CAS-Nummer: 18278-34-7