N-Chlorsuccinimid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
OR0856-1KG OR0856-500G
APOSOR0856-1KGEA 87 CHF
APOSOR0856-1KG APOSOR0856-500G
N-Chlorsuccinimid 99%
N-Chlorsuccinimid
Formel: C₄H₄ClNO₂
Melting Pt: 148…150 °C
Dichte: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005511
CAS-Nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II