4-Hydroxybenzylamin Hydrobromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0853-5G OR0853-25G
APOSOR0853-5GEA 103 CHF
APOSOR0853-5G APOSOR0853-25G
4-Hydroxybenzylamin Hydrobromid 97%
4-Hydroxybenzylamin Hydrobromid
Formel: C₇H₁₀BrNO
Melting Pt: 200…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258769
CAS-Nummer: 90430-14-1