2-Phenylpiperidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0819-100MG OR0819-1G
APOSOR0819-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR0819-100MG APOSOR0819-1G
2-Phenylpiperidin
2-Phenylpiperidin
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C/0.45mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270125
CAS-Nummer: 3466-80-6
EINECS: 222-422-6