2,3-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0814-100G OR0814-25G OR0814-500G
APOSOR0814-100GEA 0 CHF
APOSOR0814-100G APOSOR0814-25G APOSOR0814-500G
2,3-Dimethoxybenzaldehyd 98%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 137 °C
Melting Pt: 49 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003309
CAS-Nummer: 86-51-1