3-Brombenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0813-100G OR0813-500G OR0813-1KG
APOSOR0813-100GEA 27.9 CHF
APOSOR0813-100G APOSOR0813-500G APOSOR0813-1KG
3-Brombenzaldehyd 97%
3-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Siedepunkt: 233…236 °C
Melting Pt: 18…21 °C
Dichte: 1.587 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003345
CAS-Nummer: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9