4-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 45.3 CHF
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidin 97%
4-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Melting Pt: 162…166 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798171
CAS-Nummer: 73874-95-0